Masterflex® Peristaltikpumpensysteme
Wählen Sie die richtige Pumpe für Ihre Anwendung
Auswahl-Tool für Masterflex Pumpen
Auswahlhilfe für Masterflex Pumpen
Masterflex Pumpen sind weltweit die bevorzugte Lösung. Wir sind bekannt als Branchenführer in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Peristaltik-Schläuchen und Schlauchpumpen, Membrandosierpumpen, Vakuum-/Druckpumpen, Durchflussmessern und Mischern. Nur Masterflex bietet Ihnen eine unvergleichliche Vielseitigkeit und eine Zuverlässigkeit, die Maßstäbe setzt – unsere Leistung basiert auf mehr als 55 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Peristaltikpumpen. Dank unseres Fachwissens und unserer Auswahl von über 10.000 Pumpenkonfigurationen können wir Ihnen bei der Auswahl eines Pumpensystems helfen, das den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Masterflex Peristaltikpumpen – nach Durchflussbereich kaufen
Ismatec® Baureihe
Mikrodurchfluss, hohe Genauigkeit
Durchflussbereich:
0,0001 bis 365 mL/min
Microflow Pumpen >
L/S® Baureihe
Präzise Durchflussregelung
Durchflussbereich:
0,00005 bis 3400 mL/min
Präziser Durchfluss >
I/P® Baureihe
Leistungsstarke Systeme
Durchflussbereich:
0,001 bis 26 LPM
Industrieller Durchflussbereich >
B/T® Baureihe
Höchste Durchflussraten
Durchflussbereich:
0,3 bis 42 LPM
Pumpen mit höchstem Durchflussbereich >
Die MasterSense™ Produktlinie der Masterflex® Peristaltikpumpen
Entwickelt für die kritischen Prozessanwendungen von heute und die Biopharmabranche von morgen
Finden Sie Ihre Pumpe
Intuitiv und innovativ
  • Die Touchscreen-Benutzeroberfläche lässt sich schnell und einfach einrichten und programmieren – auch mit Handschuhen
  • Kapazitiver 5-Zoll-TFT/RGB-Touchscreen mit klarem, weitem Betrachtungswinkel
  • Drahtlose Firmware-Updates – ermöglichen es Ihnen, alle Vorteile zukünftiger Verbesserungen zu nutzen
  • Dreistufiger Zugriff auf die Pumpenfunktionalität – ermöglicht es Ihnen, Ihren Prozess zu schützen, indem Sie steuern, wer auf welche Funktionsstufe der Pumpe zugreifen darf
Einfach und genau
  • Zu den Betriebsmodi gehören Dauerbetrieb Volumenbefüllung und Zeitbefüllung
  • Speichern und Abrufen von bis zu 50 häufig verwendeten Protokollen, jedes mit einem eindeutigen Namen
  • Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in den Modi Volumen und Zeit
  • Grafische Anzeige zeigt an, wann die Schläuche optimal kalibriert sind
Verbindungsoptionen dank Smart-Funktionalität
  • Bedienen Sie Ihren Antrieb auf verschiedene Weisen – über den Touchscreen, die analoge Fernbedienung oder über Verbindungsoptionen
  • Wählen Sie aus drei Verbindungsoptionen: EtherNet/IP, Profibus oder MasterflexLive® unsere sichere, Cloud-basierte App für die Pumpenfernüberwachung in kritischen Prozessen
  • Mit MasterflexLive können Sie sich rund um die Uhr über Änderungen der Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen benachrichtigen lassen.
Masterflex understands complicated fluid handling workflows and offers the widest range of features, components and flow rates to put you in control.
Auswahlhilfen für Peristaltikpumpen
Masterflex Auswahlhilfe
Finden Sie in weniger als 6 Fragen das für Sie empfohlene Schlauchpumpensystem!
Masterflex Konfigurator
Stellen Sie Ihr Pumpensystem zusammen, indem Sie die von Ihnen benötigten Funktionen und die daraus resultierenden kompatiblen Komponenten auswählen.
Welche Durchflussrate benötigen Sie?
0,002 bis 43 mL/min
Pumpen mit niedrigem Durchfluss >
0,0006 bis 3400 mL/min
Pumpen mit mittlerem Durchfluss >
0,001 bis 42 LPM
Pumpen mit hohem Durchfluss >
Welche Chemikalien pumpen Sie?
Stimmen Sie Ihre Chemikalien auf Ihre Materialien ab
Datenbank zur chemischen Verträglichkeit >
Finden Sie Ihre Formel
Peristaltik-Schläuche kaufen >
Was kann meine Anwendung beeinflussen?
Pumpen von viskosen Flüssigkeiten
Erfahren Sie, wie man viskose Flüssigkeiten pumpt >
Pumpen von abrasiven Flüssigkeiten
Erfahren Sie, wie man abrasive Flüssigkeiten pumpt >
Welche Konnektivität ist erforderlich?
Rund-um-die-Uhr-Fernüberwachung in Echtzeit
Setzen auch Sie auf MasterflexLive >
Masterflex Digital Drive I/O
Auswahlhilfe für digitale Antriebe von Masterflex >
Weltweit erprobt und bewährt:
Die Peristaltikpumpe der Wahl für unzählige Anwendungen
  1. Einfach
    Schnelle Installation. Geringe Wartung. Einfacher Schlauchwechsel.
  2. Vielseitig
    Von der Forschung bis zum Prozess, für fast alle Flüssigkeiten. Plus Mehrkanal-Optionen
  3. Genauigkeit
    Durchflussbereiche: 0,0001 mL/min bis 42 L/min. Strikte Konstruktionsstandards.
  4. Robust
    Bewährt seit über 55 Jahren. Umfassende chemische Verträglichkeit.
  5. Individuell anpassbar
    Konfigurierbare Systeme. Viele Optionen für Schläuche. Einfache Skalierung.
Benötigen Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Auswahl des perfekten Produkts für Ihre Anwendung?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.
Kontakt