Schnelle Analysen dank Hach
Hachs breites Sortiment an Instrumenten und Chemikalien wird seit mehr als 80 Jahren mit größter Sorgfalt entwickelt, um die Wasseranalyse besser, schneller, einfacher und umweltfreundlicher zu gestalten.
Schnellere Analyse mit Küvetten im Vergleich zu Reagenzien
Nehmen Sie sich 3 Minuten Zeit und erfahren Sie, wie Sie
  • Zeit sparen
  • weniger Abfall produzieren
  • Fehler vermeiden
(Beispiel einer Gesamtstickstoffbestimmung: Schnelle Analyse im Vergleich zur klassischen Methode TNT Plus: Nur für DR1900/DR3900/DR6000)
Schnellere Analyse mit Chemkey im Vergleich zu Küvetten
Nehmen Sie sich 4 Minuten Zeit und erfahren Sie, wie Sie
  • bis zu 75% Zeit sparen können
  • weniger Abfall produzieren
  • Fehler vermeiden
Einzigartig: SL1000 Portabler Parallel-Analysator, Hach – Optimierte Untersuchungen der Wasserqualität
Führen Sie mit der Chemkey-Technologie routinemäßige Wasseruntersuchungen mit weniger als der Hälfte an manuellen Schritten durch.
Spektralphotometer und Testkits von Hach
Für Lösungen, die Ihre tägliche Testroutine erleichtern.
  • DR6000: Scanfunktion von ultraviolettem und sichtbarem Spektrum (UV/VIS)
  • DR3900: Scannt und verfolgt Ihre Chemikalien und Proben mit RFID-Tags
  • DR1900: Ein tragbares Feld-Spektralphotometer
Tragbares Colorimeter von Hach
Effektive, präzise und mobile Lösungen
  • Tragbares Kolorimeter DR300: kompatibel mit Mobile Connected Claros
  • DR900: 90 der am häufigsten vorprogrammierten Wasseruntersuchungsmethoden