Umweltfreundliche Lösungen für kontrollierte Umgebungen
Der Reinraum ist aufgrund des Energieverbrauchs und der Notwendigkeit Einwegartikel zu nutzen, die oftmals zur Verringerung von Kontaminationsrisiken zusätzlich Verpackt sind, ein schwieriges Umfeld für nachhaltiges Handeln. Festgeschriebene Standardarbeitsanweisungen oder Änderungen, die eine Revalidierung erfordern würden sind weitere Aspekte. Aber es gibt eine Reihe innovativer Produkte, die die Umweltverträglichkeit berücksichtigen und zur Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks beitragen.
Reinraumwischtücher
Contec ReFIBE™ Reinraum-Wischtücher
Strick-Polyestertücher (unsteril/steril) aus 100% recycelten Wasserflaschen. Jede Packung an Wischtüchern führt 35 recycelte Flaschen einem neuen, sinnvollen Verwendungszweck zu.
Texwipe Revolve
Trockene oder benetzte Wischtücher, Moppbezüge und Pads in steriler und unsteriler Version, die durch Upcycling von Kunststoffwasserflaschen gewonnenem Post-Consumer-Polyestergarn (rPET) hergestellt wurden.
Diversey Oxivir Wischtücher
Der Wirkstoff Wasserstoffperoxid zerfällt in umweltfreundliches Wasser und O2. Die Wischtücher und Behälter sind recycelbar.
Reinraumpapier
VWR® PureImage Reinraumpapier
Reinraumpapier ohne Latexbeschichtung als recycelbare und nachhaltige Lösung.
EcoBond Reinraumpapier
Eine recycelbare Version des BCR® Reinraumpapiers. EcoBond® besteht aus Zellulose und wird für den Einsatz in den ISO-Klassen 3 bis 7 empfohlen.
Bodenbeläge und Matten
VWR® EnviroTack™ PureStep mehrlagige Klebefolienmatten
Die Matten sind aus GMO-freiem, erneuerbaren Material auf pflanzlicher Basis hergestellt, das die CO2-Emissionen reduziert. Das LDPE enthält 20% eines speziell entwickelten Biohybridharzes.
VWR® Intelligent Sole Cleaning Machine
Vermeidet verschmutzte Matten und den Bedarf an Schuhüberzügen, wodurch weniger Einwegmüll entsteht. Einfach zu installieren, leicht zu reinigen, hohe Partikelentfernung.
Micronova Novaclean Reinigungsmittel
Recycelbar und sicherer für die Gesundheit von Mensch und Umwelt.