Probenvorbereitung
Genaue Messergebnisse sind entscheidend. VWR bietet eine große Auswahl an Produkten, von Geräten zum Mischen und Mahlen bis zu automatischen Aufschluss- und Destillationssystemen.
- Aufschlusseinheiten werden zur Bestimmung von Stickstoff, CSB und Metallspuren in Wasser gemäß den offiziellen Methoden verwendet.
- Destillationseinheiten werden für die Bestimmung von Stickstoff, Phenol, Gesamtcyanid, Alkohol, Ammonium, Konservierungsmittel und Schwefeldioxid verwendet.
- Extraktionseinheiten werden in vielen Anwendungen verwendet, z. B. für die Bestimmung von Pestiziden, PCBs, Dioxinen, Phenolen, Halogenen, Ölen und Fetten.
Produktauswahl
Liquid Handling
VWR bietet umfassende Lösungen für das Liquid Handling an ...
Sieve Shakers
Mechanical separation of raw materials or finished products, wet, dry or in suspension...
Wägung
VWR bietet eine große Auswahl an Mikro- und Analysenwaagen mit rückführbaren Gewichten und Kalibrierzertifikaten ...
Veraschung
VWR bietet eine breite Auswahl an Öfen für die Veraschung sowie für allgemeine Wärmebehandlungen...
Mischen/Mahlen
VWR bietet eine große Auswahl an Mühlen, Homogenisatoren und Dispergiergeräten...
Aufschluss, Destillation und Extraktion
Von automatischen Einheiten bis zu Komponenten für individuelle Lösungen, VWR bietet Ihnen alles, was Sie benötigen...
Filtration
VWR bietet eine große Auswahl an Filtrationsprodukten für die meisten Anwendungsbereiche...