Offizielle CSB-Methode
Die Probe wird zuerst in einer manuellen oder automatischen Aufschlusseinheit mit entsprechenden Reagenzien mineralisiert. Nach der Kühlung werden die aufgeschlossenen Proben durch Titration analysiert.
- CSB-Aufschlusseinheiten
- Titratoren
- Reagenzien für CSB
Reagenzien für CSB
BDH Prolabo Reagenzien für die CSB-Analyse gemäß der Norm NF T 90-101 (ISO 6060:1989)…