Akkreditierte Pipettenkalibrierung und Reparatur Service
Schnell, zuverlässig, kompetent
Der herstellerunabhängige VWR Kalibrierservice für Pipetten liefert rückverfolgbare Ergebnisse in höchstem Standard, um die Konformität Ihrer Instrumente sicherzustellen.
Ihre Vorteile:
- Akkreditiert nach ISO 17025-Standard
- Bewährte und geprüfte Qualität
- Detaillierte Prozessdokumentation
- Alle Hersteller
- Alle Liquid-Handling-Geräte einschließlich Glasware
- Untersuchungen jeder Art einschließlich Kundenvorgaben
- Kalibrierung nach ISO 8655-Standard
- Erstellung eines As-Found-und As-Left-Zertifikats
- Benutzung der Original-Ersatzteile vom Hersteller
Basierend auf unserer 20-jährigen Erfahrung beim Kalibrieren, Reparieren und Warten von Pipetten und anderen Liquid-Handling-Instrumenten haben wir Pipettenprüfpläne erstellt um Ihnen ein komplettes, auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Servicepaket zu bieten.
VWR Light – kostengünstige Kalibrierung und Justierung
Wenn Ihre Pipetten mehrmals pro Jahr kalibriert werden, ist eine Wartung unter Umständen nicht bei jeder Kalibrierung erforderlich. Dies wird mit VWR® Light berücksichtigt, welcher auch ganz einfach mit VWR® Care, VWR® Eco oder VWR® Pro kombiniert werden kann.
VWR Eco – vorbeugende Wartung, kostengünstige Kalibrierung und Justierung
Wenn Sie keinen ISO-Standard erfüllen müssen, ist die VWR® Eco Lösung genau richtig für Sie. Mit einer Ausgangskalibrierung (As left) mit 2×4 Messungen und einer umfassenden vorbeugenden Wartung garantieren wir Ihnen eine perfekt funktionierende Pipette zu einem günstigen Preis.
VWR Pro – vorbeugende Wartung, kostengünstige Kalibrierung und Justierung gemäß ISO 8655
Wie bei VWR® Eco führen wie eine umfassende vorbeugende Wartung durch, um einen einwandfreien Zustand Ihrer Pipetten zu garantieren. Zudem führen wir eine Ausgangskalibrierung (As left) mit 3×10 Messungen gemäß ISO 8655 durch.
VWR Compliant – GLP/GMP-Komplett-Prüfmethode gemäß ISO 8655
Vollständige Konformität mit GLP/GMP-Bestimmungen, d.h. Eingangskalibrierung (As found) mit 3×10 Messungen. Gefolgt von vorbeugenden Wartungsarbeiten und einer Ausgangskalibrierung (As left) mit 3×10 Messungen. Sie erhalten 2 Kalibrierzertifikate, eines für die Kalibrierung bei Erhalt und eines für die Kalibrierung bei Rückgabe.
VWR Care – garantiert, dass Ihre Pipetten einwandfrei funktionieren
Kalibrierung ist ein Standard bei der Qualitätssicherung, doch wie sieht es mit der vorbeugenden Wartung aus? VWR® Care ist für Kunden ausgelegt, die Ihre Pipetten regelmäßig selbst kalibrieren, jedoch keine vorbeugende Wartung durchführen. Mit diesem Paket führen wir eine vorbeugende Wartung ohne Kalibrierung durch und garantieren somit den einwandfreien Zustand Ihrer Pipette, ohne jedoch die Genauigkeit und Wiederholbarkeit innerhalb der Spezifikationen sicherzustellen.
Alle unsere Techniker werden von den Herstellern und in unserem Servicezentrum in den Niederlanden geschult und zertifiziert. Dank unserer ISO 17025-Zertifizierung können wir eine Kalibrierung vor Ort oder wahlweise bei unserem Kunden anbieten. VWR ist die einzige Firma mit Zertifizierung für alle Pipettenhersteller gemäß den Standards von FDA, ISO und den Anforderung von GMP/GLP.